Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Du sökte efter:
Gasdetektor
10  results were found
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/19/21655219.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Artikel nummer : (HYPE66002-001)
Leverantör:  THERMO SCIENTIFIC
Beskrivning:   This handheld instrument can detect minute leaks of laboratory gases.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (PERCN9306089)
Leverantör:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Beskrivning:   Designed for use with gas chromatography (GC) systems, it detects minute leaks of any gas with a thermal conductivity different from air.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (PERCN9306074)
Leverantör:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Beskrivning:   The MiniTemp MT4 is capable of displaying thermal measurement readings using easy point and shot infrared technology in a pocket size configuration.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (151-0208)
Leverantör:  DRAEGER
Beskrivning:   A small heating element in the device head heats an alcohol mixture with a high molecular weight and density similar to air.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (151-0187)
Leverantör:  DRAEGER
Beskrivning:   This air flow indicator for special applications can be used in all operations relating to draught detection.
UOM:  1 * 1 KIT
Leverantör:  TESTO
Beskrivning:   Escaping CO gases pose a risk of poisoning, the 315-3 constantly checks the level of CO and CO₂ in ambient air.
Artikel nummer : (TEST0632.3511)
Leverantör:  TESTO
Beskrivning:   This gas analyser is designed to control emission measurements of different measuring and analysis applications, also suited for complex data compilat...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (TEST0563.3165)
Leverantör:  TESTO
Beskrivning:   Constantly checks the level of ammonia for common refrigerants: When leaks are detected, the display changes from green to red.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 10
  1  2  Nästa