Du sökte efter: Syreelektroder
33  results were found
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Elektrod, syre, VWR®, 10 m kabel
Artikel nummer : (664-0042)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Elektrod, syre, VWR® PHenomenal®, pHenomenal® OXY11-3, galvanisk, 3 m kabel, 8 stift
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (664-0182)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This IDP (Intelligent Digital Probe) dissolved oxygen/temperature sensor can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter mete...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: WTW
Beskrivning: Galvanic dissolved oxygen sensors for universal (CellOx®) or field use (DurOx®).
Artikel nummer : (664-0510)
Leverantör: WTW
Beskrivning: Självomrörande syrgassond för samtidig omrörning och mätning.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: WTW
Beskrivning: Optical dissolved oxygen probes for field and laboratory applications. For use with IDS meters.
Leverantör: Hach
Beskrivning: IntelliCAL™ LDO101 is a digital, luminescent dissolved oxygen (LDO) electrode which is ideal for measuring dissolved oxygen in wastewater, drinking wa...
Leverantör: Mettler - Toledo
Beskrivning: Elektrod, syre, LE621 (IP 67), galvanic, with NTC30 KΩ, 0 - 200%, 0 - 20 mg/l, 0...+50 °C, Diam×L: 12×120 mm, BNC/Cinch, 1 m cable
Leverantör: Mettler - Toledo
Beskrivning: The InLab® OptiOx optical dissolved oxygen sensor is based on the reliable RDO® (Rugged Dissolved Oxygen) technology. RDO® is fast, precise and produc...
Leverantör: Mettler - Toledo
Beskrivning: The InLab® 605-ISM DO sensor incorporates the newest technology in polarographic dissolved oxygen determination.
Leverantör: HAMILTON BONADUZ
Beskrivning: These electrochemical oxygen sensors are ideal for applications with high demands for hygiene, e.g. in pharmaceutical industry, in biotechnology and i...
Artikel nummer : (HACHLZW5130970002)
Leverantör: Hach
Beskrivning: Polarographic dissolved oxygen (DO) probe with built-in temperature sensor. For use with portable meters.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SCOI285206410)
Leverantör: SI ANALYTICS
Beskrivning: Elektrod, syre, Ox 1113T, −5...+45 °C, Diam×L: 12×120 mm, 1 m fixed cable with 8-pole plug
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (664-0205)
Leverantör: Hach
Beskrivning: The LBOD101 is a digital, luminescent dissolved oxygen (LDO) sensor with a replaceable, integrated stirring system. The electrode measures the dissolv...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: YSI (ENVIRONMENTAL PRODUCTS
Beskrivning: Elektrod, syre, 1 m fast kabel
Artikel nummer : (664-0242)
Leverantör: Endress+Hauser
Beskrivning: Optical oxygen sensor with stainless steel for laboratory measurements and random sampling in the field. Connectable via inductive, digital connection...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom