Du sökte efter: Spillkit
205  results were found
SearchResultCount:"205"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Chemizorb H+ is a granulate mixture that consists of a mineral co-polymer absorbent, an alkaline neutraliser, and a pH indicator.
Leverantör: Merck
Beskrivning: Chemizorb® Hg är ett komplett kit med reagenser och hjälpmedel för säker och komplett borttagning av kvicksilverdroppar och spår av elementärt kvicksi...
Leverantör: Merck
Beskrivning: For absorption of acids, alkalis or solvents. Thanks to its large surface area, the powder absorbs a very large amount of liquid. Low viscosity liquid...
Artikel nummer : (1.01591.1000)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Chemizorb Hydrofluoric Acid (HF) is a powder mixture consisting of a synthetic copolymer as the absorbent, a calcium salt as a neutraliser and precipi...
UOM: 1 * 1 kg
Leverantör: Merck
Beskrivning: Chemizorb granules is a coarse grained material based on chemically-inert porous minerals or synthetic co-polymers (grain size over 1 mm (95%), bulk d...
Artikel nummer : (1.01596.1000)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Chemizorb Alkalis is a powder mixture that consists of a mineral co-polymer as the absorbent, an acidic salt as the neutraliser, and a pH indicator.
UOM: 1 * 1 kg
Artikel nummer : (121-0194)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Detta bärbara, ekonomiska spillkit kommer i en vattentät, gul PVC-påse med hög synlighet och handtag. Designad för små spill av kemikalier och farliga...
UOM: 1 * 1 KIT
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR® absorbents and spill containment products help keep your employees and work environment safe from unexpected spills, leaks, drips or other accide...
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR® absorbents and spill containment products help keep your employees and work environment safe from unexpected spills, leaks, drips or other accide...
Sale
Artikel nummer : (99910.414)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Algosol är en unik naturprodukt som tillverkas av sjögräs och är lämplig för neutralisering av syror, t ex saltsyra, svavelsyra, salpetersyra och fluo...
UOM: 1 * 10 kg
Artikel nummer : (129-0199)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Set for absorption of organics, aqueous solutions, alkalis and acids. It contains.
UOM: 1 * 1 SET
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These economy spill kits combine absorbents and instructions in a space-saving container. They are ideal for workers on the go like truck drivers, fie...
Sale
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Kan användas till fem typer av SPILL X® spillhanteringskit. Finns i olika format.
Artikel nummer : (121-0196)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This speciality spill kit contains sorbents, neutralising agent, PPE and accessories so that you are prepared in an emergency. Contained in a handy tu...
UOM: 1 * 1 KIT
Leverantör: CATALYST KITTING SOLUTIONS
Beskrivning: Protective clothing, tools, absorbents and wipes arranged in four multifunctional kits, for rapid and safe cleaning of cytotoxic drug spillages. For u...
Artikel nummer : (121-0197)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This speciality spill kit contains sorbents, neutralising agent, PPE and accessories so that you are prepared in an emergency. Contained in a handy tu...
UOM: 1 * 1 KIT
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 205
no targeter for Bottom