Du sökte efter: Manifold
36  results were found
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Solid phase extraction vacuum manifolds allow to simultaneously process up to 12 or up to 24 SPE tubes. Precise flow control is provided through each ...
Artikel nummer : (8095-06)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: BAKERBOND Speedisk® expanderade extraktionsstation kan användas i behållare, inverterat eller fjärrprovmatningslägen. Den har ett sexportars vakuumgre...
UOM: 1 * 1 Items
Certifikat
Artikel nummer : (535-0391)
Leverantör: LABCONCO
Beskrivning: 8-port manifold, B×D×H: 218×218×399 mm
UOM: 1 * 1 Items
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: The multi-well plate vacuum manifold is an anodised aluminium manifold that has been designed and optimised for the vacuum filtration of AcroPrep™, Ac...
New Product
Leverantör: Sartorius
Beskrivning: Microsart® Manifolds accurately detect and quantify microorganisms in liquid samples. Simply select the proper Manifold for your individual microbiolo...
Leverantör: Sartorius
Beskrivning: Combisart®-systemet gör att du kan välja den optimala hårdvaran och förbrukningsvarorna för dina behov inom kvalitetssäkring. Den har en modulär desig...
Sale
Artikel nummer : (GILI37012000)
Leverantör: GILSON LCMS
Beskrivning: The ASPEC® Positive pressure manifold uses positive pressure to improve reproducibility and recovery for solid phase extraction (SPE) applications.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Block made of PTFE with one inlet and four outlets with female thread UNF ¼" 28 G.
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Stainless steel/PFA manifold for use with Optimizer® ST DEV and DI photochemical filters.
Artikel nummer : (516-1038)
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: This microbiology manifold, with modular design, allows you to optimise testing without sacrificing cleanliness.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Mikrotestgrenrör, rostfritt stål, 12 positioner, rakt, 96 brunnar, 9 mm centrum-till-centrum
Artikel nummer : (SCTV106660)
Leverantör: S.C.A.T.
Beskrivning: This purging manifold alows you to install up to four SafetyCaps on your purging bottle.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (ENTEDZUM044C1)
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Stainless steel manifold for use with Impact® Plus disposable filters.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Vakuumgrenrör för HyperSep™ SPE-kolonner möjliggör enkel bearbetning av prover.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Super Clean™, Cartridge filter base plate, dual base. For air and fuel gas, for 2 ×combi filter
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: HyperSep™, Universal vacuum manifold for HyperSep™ SPE columns and HyperSep™ 96-well plates
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom