Identifiera och mät bestämda gaser med provtagningspumpen och gasrör.
- Ergonomically designed sure-grip shape, lightweight and corrosion resistant
- Built-in tube tip breaker makes tip breaking easy, safe, and convenient
- Integral flow-finish indicator lets you know when sampling is complete
Use the specially designed manual pump to draw a precise 100 ml air sample through a gas analyser tube.
The resulting length-of-stain colour change can be read directly off the tube's calibration scale, yielding an accurate concentration.
Kristallklara rör, tydliga färgförändringar och lättavläst kalibreringsskala för exakta, direktavlästa mätningar.
Certifikat: NF EN 1231.
Beställningsinformation: Other tubes are available on request.