Magnetomrörare med flera positioner, Techne® MCS-104S
Leverantör: Cole Parmer
Techne®
TECNFMCS104XEA 53275 SEK
TECNFMCS104X TECNFMCS104L TECNFMCS102L 442-0707
Magnetomrörare med flera positioner, Techne® MCS-104S
Omrörare Magnetomrörare, flera positioner
  • Med plats för upp till fyra odlingsflaskor samtidigt
  • Cellskador undviks med mjuk start/stopp-funktion med långsam acceleration eller broms (20 sekunder)
  • Cellvidhäftning och höga utbyten gynnas av intervallomrörning (6 sek till 5 min för start och 2 min till 2 tim för stopp)
Den mjuka start/stopp-funktionen gör att omröraren accelererar och bromsar långsamt, vilket innebär att överdriven turbulens i odlingsmediet undviks och cellskador elimineras. Omrörning i intervaller kan användas under vidhäftningsfasen för att ytterligare reducera rörelser i mediet eller när särskilt känsliga celler odlas. Magnetomröraren skapar i princip ingen värme så värmeöverföringen till odlingsflaskan är försumbar, vilket gör systemet lämpligt för användning i inkubatorer och kylrum upp till 40 °C och 95 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande).
Beställningsinformation: Tillbehör beställs separat. Det finns även andra modeller i olika storlekar och flera olika kärl. Odlingsflaskor finns från 125 ml till 5 liter. Kontakta oss för mer information.