Du sökte efter: Skalpellblad
23  results were found
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: SWANN-MORTON
Beskrivning: Rostfritt stål.
Leverantör: SWANN-MORTON
Beskrivning: Kolstål.
Artikel nummer : (233-0053)
Leverantör: SWANN-MORTON
Beskrivning: Stainless steel. Originally developed for use with skin grafts, these blades are also suitable for a wide range of other applications.
UOM: 1 * 20 Items
Artikel nummer : (SWAN2102)
Leverantör: SWANN-MORTON
Beskrivning: The sterile stainless steel Myringotomy blade is used in conjunction with the SF1 or SF13 Fine surgical handle in the treatment of 'Otitis media' or '...
UOM: 1 * 10 Items
Leverantör: SWANN-MORTON
Beskrivning: Scalpel blades, Kolstål, Sterilt, No. 22A, Individual foil packs, carbon steel
Leverantör: SWANN-MORTON
Beskrivning: These stainless steel blades are thicker than a standard blade thus offering additional rigidity and strength when used in conjunction with the unique...
Leverantör: SWANN-MORTON
Beskrivning: These Sabre blades made from carbon steel feature a 'closed' cutting edge for 'paring' or 'scraping' which makes them ideal for use within Podiatry an...
Leverantör: SWANN-MORTON
Beskrivning: Stainless steel.
Leverantör: SWANN-MORTON
Beskrivning: These Dermatome blades are fitted into a handheld instrument which resembles an electric razor. The blade oscillates and the movement back and forth w...
Leverantör: SWANN-MORTON
Beskrivning: Surgical quality blades for use with handles No. 5A and No. 6A.
Leverantör: SWANN-MORTON
Beskrivning: Blades made from carbon steel for use with craft tools.
Leverantör: SWANN-MORTON
Beskrivning: A versatile and comprehensive range for morticians and pathologists for use in autopsy, histopathology and general post-mortem procedures.
Artikel nummer : (SWAN0326)
Leverantör: SWANN-MORTON
Beskrivning: The stainless steel No.3 fitment or 'baby' stitch cutter is used in conjunction with the No.3 surgical handle.
UOM: 1 * 100 Items
Leverantör: SWANN-MORTON
Beskrivning: Stainless steel. The 158 mm skin graft blades are used in the surgical removal of a patch of healthy skin from one area of the patient's body, usually...
Artikel nummer : (SWAN2001)
Leverantör: SWANN-MORTON
Beskrivning: This sterile stainless cervical biposy blade is used in conjunction with the long stainless steel Major handle to take a 'cone' biopsy from the tissue...
UOM: 1 * 10 Items
Artikel nummer : (SWAN9942)
Leverantör: SWANN-MORTON
Beskrivning: This custom designed surgical stainless steel Silver's blade has a 11/2 inch (4 cm) postage stamp size cutting edge to be used with the Silvers miniat...
UOM: 1 * 10 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom