XRF thin film, Kapton®, VHG
Leverantör: LGC Standards
PROOVHG-FKP30-R15EA 0 SEK
PROOVHG-FKP30-R15
XRF thin film, Kapton®, VHG
Tätningar Förseglingsfilmer
XRF thin film of 7,6 µm thickness and 76,2×15240 mm roll.