Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (9)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Ultra Low Temperature Freezers
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These upright freezers have been designed for sample protection and ease of use. All upright freezers feature a convenient, eye-level control and moni...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These chest freezers have been designed for sample protection and ease of use.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These upright freezers have been designed for sample protection and ease of use.
Leverantör:  Binder
Beskrivning:   ULTRA.GUARD™ – frys med ultralåg temperatur i UF V-serien för förvaring av prover under längre tid ned till −86 °C. Passar främst för bioteknik, ...
Leverantör:  HERAEUS
Beskrivning:   Peek Line series freezers (HFU-T upright freezers) with vacuum panel insulation, offering increased storage capacity with the same footprint and outst...
Leverantör:  HERAEUS
Beskrivning:   Thermo Scientific™ HERAfreeze™ HLE Series ultra-low freezers feature four upright models, maximizing storage capacity from 30 000 up to 60 000 2ml via...
Leverantör:  HERAEUS
Beskrivning:   These ultra-low temperature chest freezers are constructed with stainless steel interior and cold-rolled steel exterior with a powder coat paint finis...
Artikel nummer : (HERA88500V)
Leverantör:  HERAEUS
Beskrivning:   These freezers ensure ultimate protection and optimum capacity of most critical samples by having thermal performance, safety and security. Designed w...
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 14
  1  2  Nästa