Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Immersion Oils
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/44/12/22474412.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Benämning:   Immersionsolja med samma refraktionsindex som glas, för mikroskopi
Artikel nummer : (630-1808)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Immersion oil is used to increase microscope resolution.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (MOTI1101001300011)
Leverantör:  MOTIC
Benämning:   Accessory, Immersion oil (5 ml)
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  ZEISS
Benämning:   Chemical accessory, Immersionsolja, flaska
Artikel nummer : (630-0340)
Leverantör:  ZEISS
Benämning:   Immersion oil 518 F oiler 20 ml according ISO 8036-1/2.
UOM:  1 * 20 ml
Leverantör:  RAL (REACTIFS RAL SA)
Benämning:   This immersion oil for microscopy is highly transparent and has a viscosity designed for specific and accurate use.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 6  av 6