Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (18)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Proteinreningsmedium
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"188"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Ion Exchanger I is a strong acid cation exchangers widely used in separation of noble earths and amino acids, water treatment, analysis and food indus...
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivning:   NHS-activated Sepharose™ 4 Fast Flow is composed of cross-linked 4% agarose beads, NHS activated for coupling amino-containing proteins and peptides i...
UOM:  1 * 25 ml
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivning:   Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow, 90 µm, 5 ml
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivning:   Streptavidin Sepharose™ High Performance is an affinity chromatography medium designed for fast and reliable, high resolution purification of biotinyl...
UOM:  1 * 5 ml
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivning:   Glutathione Sepharose™ 4B is designed for high capacity single-step purification of Glutathione S-Transferase (GST) tagged fusion proteins.
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivning:   Ni Sepharose™ 6 Fast Flow is bioprocessing medium which is composed of cross-linked 6% agarose beads modified with a chelating ligand immobilised to t...
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivning:   CNBr-activated Sepharose™ 4B, 90 µm, 15 g
UOM:  1 * 15 g
Artikel nummer : (27-0843-01)
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivning:   PreScission™ Protease, 500 EU
UOM:  1 * 500 EEZ
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 188
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa 