Du sökte efter: Lens Papers
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Används för att rengöra olika typer av optiska linser, som objektiv, mikroskop, kikare, förstoringsglas, glasögon och även optiska fibrer.
Leverantör: Whatman products (Cytiva)
Beskrivning: Idealisk för användning på linser och andra optiska ytor av glas, kvarts eller plast.
Leverantör: Ahlstrom-Munksjö
Beskrivning: These very fine lens cleaning tissues are made of pure manila vegetable fibre.
Leverantör: MACHEREY-NAGEL
Beskrivning: Very thin and soft filtration paper for cleaning optical glasses and cuvettes.
Artikel nummer : (763-0319)
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Linspapper, För: objektglas för mikroskop, L×B: 90×72 mm
UOM: 1 * 500 Items
Artikel nummer : (111-8080)
Leverantör: UVEX
Beskrivning: Silicone-free, individually sealed, wet wipes.
UOM: 1 * 100 Items
Artikel nummer : (111-0250)
Leverantör: HONEYWELL SAFETY
Beskrivning: Fuktbehandlade rengöringsdukar, Pulsafe Clear™, För: Skyddsglasögon, Pulsafe Clear™, Individually wrapped, 100/box
UOM: 1 * 100 Items
Artikel nummer : (DALL1726602)
Leverantör: HONEYWELL SAFETY
Beskrivning: Alcohol-free cleansing and disinfecting wipes for spectacles and mask visors.
UOM: 1 * 100 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom