Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Du sökte efter:
Ink Pens
6  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Välj alternativ nedan för att förfina sökning. Flera val kan göras. Klicka på OK för att visa resultat.
SearchResultCount:"6"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Artikel nummer : (MARI6120300)
Leverantör:  MARIENFELD
Beskrivning:   For permanent labelling of microscope slides and other glass products. Indelibly engraved markings comply particularly with the guidelines of GLP.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Beskrivning:   Diamond tip in metal holder.
Leverantör:  OUTILS RUBIS SA
Beskrivning:   Spare diamond refill, Applikation: Glas
Artikel nummer : (HECH41182010)
Leverantör:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning:   Diamantpenna, Applikation: Glas
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Bel-Art
Beskrivning:   Heavy-duty soft tip disposable pen cornes in several colours and write on glass, metal, ceramics, plastics, paper etc. The oil-based marking paint res...
Artikel nummer : (817-1135)
Leverantör:  Bel-Art
Beskrivning:   It can be used to correct or write on wet labels that were kept in a water bath, in liquid nitrogen or in a freezer at 0 °C. Can be also used on dry p...
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 6  av 6