Du sökte efter: Elektrodstativ
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (662-1169)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Elektrodarmen kan enkelt röras i nästan alla riktningar, och håller upp till 4 elektroder + 1 temperaturgivare säkert i valda positioner. Hållaren kan...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (241-0114)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Electrode stand, h-shaped, För: 2 elektroder, VWR®
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (662-0412)
Leverantör: WTW
Beskrivning: Bordstativ med flexibel elektrodhållare, lämplig för pH-elektroder och temperaturgivare.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (662-1155)
Leverantör: SI ANALYTICS
Beskrivning: Plastic receptacle with squeezing ring sealing and bayonet fastener for electrodes with 12 mm diameter.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BELAH185090000)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: This handy rack made from PP holds eight test tubes for storing and conditioning pH and ion electrodes.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (HACH9260300)
Leverantör: Hach
Beskrivning: Electrode storage bottle is used to store pH electrodes.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (662-1137)
Leverantör: Thermo Orion
Beskrivning: This electrode stand with 360° motion and cable management system holds up to five electrodes with 12 mm diameter. With weighted base, swing arm and e...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (ORIOSTARA-CS)
Leverantör: Thermo Orion
Beskrivning: This hard-sided field case can be used to protect, transport and store measuring equipment in the field.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (EUTEECPHELSTDC)
Leverantör: EUTECH
Beskrivning: This electrode stand with swivel arm allows convenient hands-free operation. Holds up to four standard size electrodes and one ATC probe.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (ORIO081045)
Leverantör: Thermo Orion
Beskrivning: These protective guards provide additional protection and weight for conductivity cells and DO probes.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (ORIOSTARA-ELHD)
Leverantör: Thermo Orion
Beskrivning: Use the Thermo Scientific™ Orion™ Star A series electrode holder with a meter-attached or swing arm electrode stand to organize your sensors for easie...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (ORIOSTARA-HB)
Leverantör: Thermo Orion
Beskrivning: This weighted base can be used with the meter-attached electrode stand for independent stand use and compatibility with any meter system.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Thermo Orion
Beskrivning: These electrode holders can be used with the Star A series portable meter armor and storage sleeve to protect, transport and store sensors in the fiel...
Artikel nummer : (ORIOSTARA-BEA)
Leverantör: Thermo Orion
Beskrivning: This meter-attached electrode stand can be used to easily place sensors in samples.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (ORIOSTARA-AR)
Leverantör: Thermo Orion
Beskrivning: This portable meter armor adds protection around the meter screen and includes a hand or belt strap that can be converted to built-in stand, pH electr...
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom