Du sökte efter: Anaeroba system
Anaeroba system skapar snabbt optimala tillväxtmiljöer vid odling av stora populationer anaerober mikroorganismer. Behållare har gastäta förseglingar för att hålla bort eventuella extra fria syre från att komma in och påverka provkulturen. Efter fyllning med odlingsmedium och eventuellt syrereducerande medel underlättar de genomsynliga anaeroba systemen enkla visuella tillväxtobservationer.
Anaeroba system skapar snabbt optimala tillväxtmiljöer vid odling av stora populationer anaerober mikroorganismer. Behållare har gastäta förseglingar för att hålla bort eventuella extra fria syre från att komma in och påverka provkulturen. Efter fyllning med odlingsmedium och eventuellt syrereducerande medel underlättar de genomsynliga anaeroba systemen enkla visuella tillväxtobservationer.
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Anaerocult® system is a reliable and established system for the cultivation of obligate and facultative anaerobes. The Anaerocult® system is based on ...
Leverantör: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Beskrivning: The jar is designed for use with AnaeroGen/CampyGen sachet and will hold up to 12 plates.
Artikel nummer : (710-1964)
Leverantör: BIOTOOL AG
Beskrivning: The PetriSphere anaerobic gas system is suitable for the culturing of anaerobic, microaerophilic and capnophilic bacteria in common anaerobic jars. At...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (710-0913)
Leverantör: DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Beskrivning: The Whitley A45 Anaerobic Workstation is 50% larger than a Whitley A35 and has three ports to provide convenient access to the entire incubation and w...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (DOWIA07400)
Leverantör: DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Beskrivning: The A95 Workstation has a huge capacity of up to 1120×90mm Petri dishes, depending upon the way you choose to configure your working and incubation ar...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (710-0912)
Leverantör: DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Beskrivning: The Whitley A85 Anaerobic Workstation has been created to enable both research and clinical scientists to carry out microbial manipulation within a se...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (DOWIA09000)
Leverantör: DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Beskrivning: The A25 is a truly compact workstation equipped with many unique features to ensure easy and efficient use and to guarantee that the very best anaerob...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (DOWIA09020)
Leverantör: DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Beskrivning: The A155 is the largest workstation in the Whitley Workstation range – 350mm taller than the A55.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Beskrivning: Sample manipulation within a secure anaerobic environment is now as easy as working aerobically at the laboratory bench.
Leverantör: DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Beskrivning: Användarvänlig och robust anaerob burk i rostfritt stål.
Artikel nummer : (710-1698)
Leverantör: DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Beskrivning: The Whitley jar gassing system provides perfect conditions for growing anaerobes in jars in just 2 minutes, and microaerophiles in 15 seconds.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (DOWIA07760)
Leverantör: DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Beskrivning: The Whitley A55 has a chamber size twice the width of an A35, with a huge working and incubation area and airlocks at both ends.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (DOWIA08400)
Leverantör: DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Beskrivning: The A135 is ideal for studies where a variety of equipment needs to be used within an anaerobic environment.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BEHR
Beskrivning: behrotest® serial extraction devices are the economical and user-friendly solution for classic Soxhlet and fat extraction. With behr hydrolysis units ...
Artikel nummer : (BEHRB00217739)
Leverantör: BEHR
Beskrivning: behrotest® serial extraction devices are the economical and user-friendly solution for classic Soxhlet and fat extraction.
With behr hydrolysis u...
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom