Du sökte efter: Glasull och bomullsproppar
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Wool plugs are often used in GC inlet liners to improve sample vaporization, and/or to keep non-volatile material from entering the column. They can a...
Artikel nummer : (1.04086.1000)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Glass wool, in cardboard box, Fiberglass, Vit, 1000 g
UOM: 1 * 1 kg
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Glass wool is often used as filter material in analytical processes and as supporting substance for drying agents in drying towers (e.g. to prevent “c...
Artikel nummer : (24950.152)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Our silica wool is made from pure fused quartz fiber: amorphous, continuous, tangled, white, odorless, with no volatile component and no shot. Length,...
UOM: 1 * 50 g
Artikel nummer : (734-2671)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Thorough machine processing provides consistent uniformity of shape and size for maximum efficacy in vial plugging. These high quality balls are very ...
UOM: 1 * 2.000 Items
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Extra fint.
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: This glass wool can be used as a filter aid.
Leverantör: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
Beskrivning: Quartz wool, Fiberglass, Vit, 1000 g
Artikel nummer : (HYPE60180-785)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Deactivated glass wool, 10 g, Fiberglass, Vit, 10 g
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: PanReac AppliChem
Beskrivning: Glass wool, washed, technical grade, Fiberglass, 1000 g
Leverantör: MACHEREY-NAGEL
Beskrivning: This glass wool can be used for GC liners, packed GC columns etc.
Leverantör: MACHEREY-NAGEL
Beskrivning: Filter aids transform difficult precipitates and colloidal particles into a form which can be easily filtered. When slimy and strongly lyophilic, swel...
Artikel nummer : (391-2264)
Leverantör: JACOB COWEN & SONS LTD
Beskrivning: These non-absorbent bleached cotton wool rolls are made of 100% cotton.
UOM: 1 * 500 g
Artikel nummer : (QUTW1186)
Leverantör: QUARTZTECHNISCHE WERKSTATTEN
Beskrivning: Loosely, fibre size 2 to12 μm.
UOM: 1 * 500 g
Artikel nummer : (118-0300)
Leverantör: Synergy Health
Beskrivning: These absorbent cotton wool rolls are made of 100% cotton and are designed to help with cleaning and disinfecting parts of the body.
UOM: 1 * 1 Rulle
Artikel nummer : (ROTH9208.2)
Leverantör: Roth Carl
Beskrivning: This quartz wool is ideal for elementary analysis, as a final stopper in chromatography columns or as a filter aid.
UOM: 1 * 100 g
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom