Du sökte efter: Kranar och handfat
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (331582B)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: PP, white, ³/₄" screw thread.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (332862K)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: PE, white, ³/₄" screw thread.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (29048.098)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: PE, vented, for use with plastic jerricans with external thread (DIN 42).
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: KOETTERMANN
Beskrivning: Swivel water taps are sealed by EPDM (ethylene propylene diene terpolymer) or ceramic.
Leverantör: KOETTERMANN
Beskrivning: These bench mounted gas taps are sealed by EPDM (ethylene propylene diene terpolymer) which is an extremely durable synthetic rubber roofing membrane.
Leverantör: asecos
Beskrivning: Dessa trumkranar tillverkade av rostfritt stål.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: These drain taps are made of borosilicate glass and are used for aspirator bottles.
Leverantör: S.C.A.T.
Beskrivning: For integration in fume cupboards or on worktops for easy disposal of liquid solvent waste in large quantities.
New Product
Artikel nummer : (BOHLR1250-40)
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Made of static dissipative PE-EX, with sloped bottom for complete emptying.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (MSGA2796)
Leverantör: asecos
Beskrivning: This fine dosing tap is made of zinc injection moulding.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BOHLR1250-20)
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Made of static dissipative PE-EX, with sloped bottom for complete emptying.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BROE25350101035)
Leverantör: BROEN-LAB
Beskrivning: BROEN®, One short handle two hole mixer with swivel spout, 200 mm
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BROEN-LAB
Beskrivning: UniFlex™ BASIC fittings for special water are designed to secure maximum purity of the water in laboratory. The operation and configuration of the fit...
New Product
Leverantör: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beskrivning: These faucets can be simply placed on your drum for leakproof dispensing of flammable liquids. The brass construction with a polytetrafluoroethylene (...
Leverantör: TEKNOMEK
Beskrivning: Our range of sensor operated wash troughs are manufactured from 304 grade stainless steel with a fully welded design for maximum hygiene. Choose from ...
Leverantör: TEKNOMEK
Beskrivning: Our wall mounted scrub sink is a perfect solution for veterinary practices with a variety of different operations- lever, knee paddle or infra-red sen...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom