Du sökte efter: L (+)-Histidine
18  results were found
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Lösligt i vatten och mineralsyror; olösligt i organiska lösningsmedel.
Leverantör: Avantor
Beskrivning: L (+)-Histidine USP, Multi-Compendial, J.T.Baker®
Leverantör: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Beskrivning: L (+)-Histidine 98.5-101.5% USP, Multi-Compendial, meets analytical specification of ChP, BP, JP, Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Artikel nummer : (24581.134)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: L (+)-Histidine, TECHNICAL
UOM: 1 * 25 g
Leverantör: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Beskrivning: L (+)-Histidine 98.5-101.5% USP, FCC, Multi-Compendial, Macron Fine Chemicals™
Leverantör: Apollo Scientific
Beskrivning: USP, Pyrogen free
Leverantör: PanReac AppliChem
Beskrivning: L (+)-Histidine base, BioChemica
Leverantör: TCI EUROPE
Beskrivning: L (+)-Histidine ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Artikel nummer : (A1341.1000)
Leverantör: PanReac AppliChem
Beskrivning: L (+)-Histidine
UOM: 1 * 1 kg
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: L (+)-Histidine ≥98%
Artikel nummer : (ICNA114060322)
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: L (+)-Histidine
UOM: 1 * 100 g
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: L (+)-Histidine 98%
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: Storage: Store at Room Temperature (15-30 °C.)
L-histidine is one of the three amino acids with a basic side chain, and is very hydrophilic in ch...
Leverantör: Spectrum Chemical
Beskrivning: BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
New Product
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: L-histidine is an essential amino acid with a basic side chain, and is hydrophilic in character
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Beskrivning: L (+)-Histidine 99.0-101.0%, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP, JP, SAFC®
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom