Du sökte efter: L (-)-Tryptofan
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: L (-)-Tryptofan, Millipore®
Artikel nummer : (28821.131)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: L (-)-Tryptofan ≥99% för biokemi
UOM: 1 * 25 g
Leverantör: PanReac AppliChem
Beskrivning: L (-)-Tryptofan
Leverantör: TCI EUROPE
Beskrivning: L (-)-Tryptofan ≥98.5% (by HPLC, titration analysis)
Leverantör: Apollo Scientific
Beskrivning: USP, pyrogen free
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: L (-)-Tryptofan cell culture reagent
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: L (-)-Tryptofan 98.5-101.5%
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: L-Tryptophan is an amino acid precursor of serotonin and melatonin.
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: L (-)-Tryptofan ≥99%
Artikel nummer : (6540-100)
Leverantör: Merck Millipore (Calbiochem‎)
Beskrivning: L (-)-Tryptofan, Millipore®
UOM: 1 * 100 g
Artikel nummer : (USBIT9020-05-100)
Leverantör: US Biological
Beskrivning: L (-)-Tryptofan
UOM: 1 * 100 g
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: L (-)-Tryptofan 99%
Artikel nummer : (1.08396.1000)
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Beskrivning: L-Tryptophan, EMPROVE® exp Ph. Eur., BP, JPC suitable for use as excipient, SAFC®
UOM: 1 * 1 kg
Artikel nummer : (PROOMM0172.00)
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivning: L (-)-Tryptofan
UOM: 1 * 500 mg
Leverantör: Molekula
Beskrivning: L (-)-Tryptofan
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom