Du sökte efter: Platinum
100  results were found
SearchResultCount:"100"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Platinum 10% på aktivt kol hydrogenation catalyst, för syntes, Sigma-Aldrich®
Artikel nummer : (1.19233.0005)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Platinum, svart ≥98%, Supelco®
UOM: 1 * 5 g
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Platinum ≥99.997% (metals basis), folie, Premion®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Platinum, tråd for ISA type R or S standard grade thermocouple, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Platinum ≥99.99% (metals basis), folie, Premion®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Platinum ≥99.997%, tråd, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Platinum, svart, HiSPEC® 1000
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Platinum ≥99.99%, tråd, stress relieved, Ø 0.0508 mm (0.002 in)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Platinum ≥99.95% (metals basis), tråd, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Platinum 0,3% på aluminiumoxid, pellets 2.7-3.3 mm (0.11-0.13 in), reduced
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Platinum ≥99.98% (metals basis), pulver -200/+400 mesh
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Platinum, tråd for ISA type R or S standard grade thermocouple, Ø 0.1016 mm (0.004 in)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Platinum ≥99.9% (metals basis), amorphous powder APS <3 µm
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Platinum 5% på aktiverad kolpasta Type 128M
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Platinum ≥99.9% (metals basis), Trådnät 52 mesh, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Artikel nummer : (38312.14)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Platinum 1% på aktivt kol wetted with ca. 50% water, pulver, reduced
UOM: 1 * 25 g
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 100
no targeter for Bottom