Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Polyetylenglykol 1.500
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"6"
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Benämning:   Polyetylenglykol 1.500 för syntes
Artikel nummer : (26604.296)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Polyetylenglykol 1.500 TECHNICAL
UOM:  1 * 1 kg
Leverantör:  Alfa Aesar
Benämning:   Polyetylenglykol 1.500
Leverantör:  Acros Organics
Benämning:   Polyetylenglykol 1.500
Leverantör:  MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Benämning:   Polyetylenglykol 1.500, skalor Ph. Eur.
UOM:  1 * 5 kg
Artikel nummer : (USPH1546503)
Leverantör:  U.S. Pharmacopeia
Benämning:   Polyetylenglykol 1.500
UOM:  1 * 1 g
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 6  av 6