Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Polyetylenglykol 400
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"8"
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Benämning:   Polyetylenglykol 400 för syntes
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Polyetylenglykol 400, TECHNICAL
Leverantör:  Alfa Aesar
Benämning:   Polyetylenglykol 400
Artikel nummer : (U216-07)
Leverantör:  Avantor Performance Materials
Benämning:   Polyetylenglykol 400 BAKER
UOM:  1 * 500 ml
Artikel nummer : (A2203.0500)
Leverantör:  PanReac AppliChem
Benämning:   Polyetylenglykol 400
UOM:  1 * 500 ml
Leverantör:  MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Benämning:   Other residual solvents acc. to ICH-guideline are excluded by the manufacturing process. Residues of metal catalysts or metal reagents acc. to EMEA/CH...
Leverantör:  Acros Organics
Benämning:   Polyetylenglykol 400
Artikel nummer : (USPH1546445)
Leverantör:  U.S. Pharmacopeia
Benämning:   Polyetylenglykol 400
UOM:  1 * 1 g
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 8