Du sökte efter: Polyethylene glycol 8,000
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (81294-1G)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Polyethylene glycol 8,000, Supelco®
UOM: 1 * 1 g
Artikel nummer : (U222-01)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Powder.
UOM: 1 * 25 kg
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Polyethylene glycol is used for the isolation of plasmid DNA and the precipitation of phage.
Artikel nummer : (A2204.0500)
Leverantör: PanReac AppliChem
Beskrivning: Polyethylene glycol 8,000
UOM: 1 * 500 g
Artikel nummer : (APOSBIA2204-500G)
Leverantör: Apollo Scientific
Beskrivning: Polyethylene glycol 8,000 BioChemica
UOM: 1 * 500 g
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Polyethylene glycol 8,000
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Polyethylene glycol 8,000
Leverantör: G-Biosciences
Beskrivning: Polyethylene glycol 8,000
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: Polyethylene glycol (PEG) is a condensation polymer of ethylene oxide and water.
Leverantör: Spectrum Chemical
Beskrivning: BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom