VWR® Traceable®, Termohygrometer, digital
Leverantör: VWR
VWR® Traceable®
620-1673EA 940 SEK
620-1673
VWR® Traceable®, Termohygrometer, digital
Hygrometrar Termohygrometrar, digitala
This thermometer/clock/humidity monitor shows time, temperature and humidity simultaneously. Internal sensors for use in hoods and storerooms.
  • Modern design
  • Klocka (AM/PM)
  • Visning av temperatur och relativ luftfuktighet
  • Minnet för min/max värden
Certifikat: Certificate indicates traceability to standards provided by NIST.
Leveransinformation: Levereras med Traceable®-certifikat, inbyggt ställ samt ett AAA-batteri.
RH = relativ luftfuktighet