VWR® Anti-Evaporation Spheres for Water Baths
Leverantör: VWR
VWR®
462-7050EA 2125 SEK
462-7050 462-7049 462-0584
VWR® Anti-Evaporation Spheres for Water Baths
Kulor Plastkulor
Lätta, prisvärda PP-kulor som bildar en filt över vätskans yta. Varje kula har 20 mm Ø, 275 kulor täcker cirka 1000 cm².
  • Reducerar värmeförlusten med 77% och avdunstningen med 87%
  • Isolerar som ett fast lock men ger ändå omedelbar åtkomst till vätskan i badet