Du sökte efter: Mortlar med pistiller
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Agate.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Agate.
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Mortar and pestle made of stainless steel.
Leverantör: Retsch GmbH
Beskrivning: Agate. High quality with flawless grinding surface.
Leverantör: Kavalier
Beskrivning: Mortlar med pistiller, Höjd: 135 mm
Artikel nummer : (NUNC533669)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Mortlar med pistiller, Sterilt set, Nunc™, HDPE
UOM: 1 * 50 Items
Artikel nummer : (WITG7.405.210)
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Mortar and pestle made of stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (39792.KT)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Agate. High quality with flawless grinding surface.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (39791.KT)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Agate. High quality with flawless grinding surface.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: LEMKE, GERD
Beskrivning: Mortar with pestle, Agat, 95 ml, Diam.: 120 mm
Leverantör: LEMKE, GERD
Beskrivning: Mortar with pestle, Agat, 300 ml, Höjd: 76 mm, Diam.: 115 mm, Djup: 48 mm
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom