Flaska, vid hals, GLS80, PROTECT, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
215-2071EA 530 SEK
215-2071 215-2853 215-2074 215-2072 215-2958 215-2073
Flaska, vid hals, GLS80, PROTECT, DURAN®
Flaskor Flaskor, glas
DURAN®, PROTECT coated borosilicate glass 3.3, clear, with screw caps and pouring rings.
  • Scratch, leak, and shatter resistant
  • Highly transparent
  • Temperature resistance from −30 to +135 °C
  • Suitable for use in microwaves
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Perfekt för hantering av särskilt dyrbart eller farligt material. Plastbeläggningen ger effektivt skydd under rutinarbete och omsluter innehållet även om glaset skadas. Rund, med gradering och specialutformad GLS 80-gänga. Flaskan är lätt att öppna och stänga med snabbstängningsmekanismen. Den 80 mm vida halsen gör att flaskan kan fyllas och tömmas på pulver, pastor, granulat och vätskor på ett säkert sätt. Trattar med stor volym får även plats i den vida halsen.
With printed Retrace Code (batch identification); batch certificate available from manufacturer.