Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (9)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "floedesmaetare"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/51/18945251.jpg
Flödesmätare mäter volym, hastighet eller den totala mängden i en rörledning under en viss period.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
Sortera efter:
Leverantör:  BÜRKLE
Benämning:   Flödesindikator med skovelhjul som ger en tydlig visualisering av flödet av vätskor eller gaser i slangen. Flödesindikatorn kan verka i endera riktnin...
Artikel nummer : (229-0577)
Leverantör:  KARTELL
Benämning:   Flödesindikator tillverkad av styren-akrylnitril (SAN) som ger en klar visuell indikation om flödet, då skovelhjulets rotationshastighet är proportion...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (229-0576)
Leverantör:  KARTELL
Benämning:   Flödesindikator tillverkad av styren-akrylnitril (SAN) som ger en klar visuell indikation om flödet, då kulans rotationshastighet är proportionell mot...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  ENTEGRIS INC
Benämning:   This flow meter calculates fluid flow from the differential pressure measured by two sensors operated by a Venturi style integral orifice.
Leverantör:  BÜRKLE
Benämning:   These flow meters are compact and fully electronic for electric drum and container pumps, also used for low viscosity media.
Leverantör:  ENTEGRIS INC
Benämning:   Accutek flow meters are designed for precise metering of corrosive and/or ultrapure fluids and to minimise entrapment areas.
Artikel nummer : (BRND134080)
Leverantör:  Brand
Benämning:   Transparent styrene acrylonitrile (SAN) useful device to optimise cooling water flow during distillation and reduce water consumption.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (PERCN9307029)
Leverantör:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Benämning:   This portable flow meter allows for real-time flow measurements.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 24
  1  2  3  Nästa