- Mikroprocessorstyrd temperaturprogrammering från −55 °C till +50 °C för ramper och uppehållstid och –75 °C under nedfrysning
- Larmindikator för temperatur och vakuum
- Kylsystem på ¹/₃ hk kyler till −85 °C för körning av prover med låga eutektiska punkter
- Det finns även ett avfrostningssystem med varm gas med brytare och automatisk avstängning när kylmediet når 65 °C alt. efter tre timmar
- Kondensattråg i rostfritt stål med dräneringsslang
Triad™ har en pneumatisk proppmekanism som blåser upp membranet och sänker ned proppen ovanför hyllan.
Beställningsinformation: För modellen krävs (ingår ej): en vakuumpump med ett deplacement på minst 144 liter per minut, ett lägsta tryck på 0,002 mbar, omvänd IEC-kontakt, anslutning för vakuumslang med innerdiameter ³/₄" samt frystorkningsglasvaror för annat än bulkfrystorkning. Kontakta oss för mer information.