Silicon ≥99.999%, plåt, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
39112.FIEA 8225 SEK
39112.FI 39112.FF 39112.GH
Silicon ≥99.999%, plåt, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Silicon
Formel: Si
MW: 28,09 g/mol
Kokpunkt: 2355 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1410 °C
Densitet: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00085311
CAS nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635