Koppar, Supelco®
M-Clarity™ quality level = MQ100
ECNRM522B-1EAEA 4910 SEK
ECNRM522B-1EA ECNRM522A-1EA
Koppar, Supelco®
Koppar
Formel: Cu
MW: 63,55 g/mol
Kokpunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1083 °C
Densitet: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010965
CAS nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545