Platinum, svart ≥98%, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.19233.0005EA 39710 SEK
1.19233.0005 1.19233.9999 1.19233.0050
Platinum, svart ≥98%, Supelco®
Platinum
Formel: Pt
MW: 195,08 g/mol
Kokpunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1769 °C
Densitet: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1479
ADR: 5.1,
Merck Index: 12,07689
Order Now
Specifikation testresultat
Melting Point 1770 °C
Molar Mass 195.08 g/mol
Density 21.45 g/cm3
pH (H2O) not applicable