Du sökte efter: Molekylsiktl A4, (0,4 nm, 4 Å)
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å), beads Reag. Ph. Eur. 2 mm, Supelco®
Leverantör: Merck
Beskrivning: Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å), beads ~2 mm, with moisture indicator, Supelco®
Artikel nummer : (1.05743.1000)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å), stavar ~ 1.6 mm (1/16"), Supelco®
UOM: 1 * 1 kg
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: VWR® 4Å Molecular Sieve is a widely used adsorbent for many different applications. It exhibits high water adsorption capacity at low partial pressure...
Artikel nummer : (0810.1000)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T. Baker®
UOM: 1 * 1 kg
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å), pulver <50 µm
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å) 8 - 12 mesh
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Molekylsåll A4, (0,4 nm, 4 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Molekylsåll A4, (0,4 nm, 4 Å), pellets
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 1 - 2 mm (0.04-0.08 in)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å), beads -8+12 (∼2 mm), med indikator
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Molekylsåll A4, (0,4 nm, 4 Å), pellets
Artikel nummer : (ACRO264750050)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å) 10 --> 18 mesh
UOM: 1 * 5 kg
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å), pellets Ø 3.2mm
Artikel nummer : (ACRO197265000)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å) 4 --> 8 mesh
UOM: 1 * 500 g
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Molekylsåll A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 0.4-0.8 mm (0.02-0.03 in)
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom