Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å), pellets, Ø 1 - 2mm (0.04-0.08in)
Leverantör: Thermo Scientific
87956.A1EA
2950
SEK
87956.A1
87956.A7
Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å), pellets, Ø 1 - 2mm (0.04-0.08in)
Molekylsiktl A4, (0,4 nm, 4 Å)
Densitet:
1,1…2.2 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03457537 CAS nummer: 70955-01-0 |