Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Du sökte efter:
Molekylsåll A5, (0,5 nm, 5 Å)
12  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Välj alternativ nedan för att förfina sökning. Flera val kan göras. Klicka på OK för att visa resultat.
SearchResultCount:"12"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Molekylsåll A5, (0,5 nm, 5 Å)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Adsorption of molecules smaller than 5 µm in diameter
UOM:  1 * 1 kg
Leverantör:  Alfa Aesar
Beskrivning:   Molekylsåll A5, (0,5 nm, 5 Å), pellets
Leverantör:  Alfa Aesar
Beskrivning:   Molekylsåll A5, (0,5 nm, 5 Å), pellets
Leverantör:  Alfa Aesar
Beskrivning:   Molekylsåll A5, (0,5 nm, 5 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Leverantör:  Acros Organics
Beskrivning:   Molekylsåll A5, (0,5 nm, 5 Å) 4-8 mesh
Leverantör:  Acros Organics
Beskrivning:   Molekylsåll A5, (0,5 nm, 5 Å)
Artikel nummer : (ACRO214815000)
Leverantör:  Acros Organics
Beskrivning:   Molekylsåll A5, (0,5 nm, 5 Å)
UOM:  1 * 500 g
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 12
  1  2  Nästa