Molekylsikt A5, (0,5 nm, 5 Å), pellets, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Leverantör: Thermo Scientific
33551.A1EA 2675 SEK
33551.A1 33551.A7
Molekylsikt A5, (0,5 nm, 5 Å), pellets, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Molekylsikt A5, (0,5 nm, 5 Å)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00131613
CAS nummer: 69912-79-4