Petroleumeter, 40…65 °C, vattenfri, TECHNICAL (Högst 0,0100% aromatiska kolväten)
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
23837.360EA 915 SEK
23837.360 23837.462 23837.325 23837.553 XXXX23837.553-200 23837.291
Petroleumeter, 40…65 °C, vattenfri, TECHNICAL (Högst 0,0100% aromatiska kolväten)
Petroleumeter
Kokpunkt: 40…65 °C (1013 hPa)
Densitet: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00081849
CAS nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Specifikation testresultat
Distillation range 40 - 65 °C