2-Brom-2-Metylpropan stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Stabilization:
Stabilised with calcium carbonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01966.1000EA
3580
SEK
8.01966.1000
8.01966.9999
8.01966.0250
2-Brom-2-Metylpropan stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
2-Brom-2-Metylpropan
Formel:
C₄H₉Br MW: 137,02 g/mol Kokpunkt: 73 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –20 °C Densitet: 1,2125 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 16 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000125 CAS nummer: 507-19-7 EINECS: 208-065-9 UN: 2342 ADR: 3,II Merck Index: 13,01554 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -20 °C |
Molar Mass | 137.01 g/mol |
Boiling Point | 72 - 74 °C |
Vapor Pressure | 179.9 hPa (25 °C) |
Flash Point | 16 °C |
Refractive Index | 1.4279 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.22 g/cm3 (20 °C) |