Ammonium cerium(IV) sulphate 0.1 M Ce(NH4)4(SO4)4 i vattenlösning Reag. Ph. Eur. volumetrisk lösning, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Fara
37941-1LEA 1450 SEK
37941-1L
Ammonium cerium(IV) sulphate 0.1 M Ce(NH4)4(SO4)4 i vattenlösning Reag. Ph. Eur. volumetrisk lösning, Fluka™
Ammonium cerium(IV) sulphate
Formel: H₁₆CeN₄O₁₆S₄
MW: 596,52 g/mol
Densitet: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00148851
CAS nummer: 7637-03-8
UN: 3264
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Factor 0.999 - 1.001