Ammonium cerium(IV) sulphate 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
Varning
2678.1000EA 2325 SEK
2678.1000
Ammonium cerium(IV) sulphate 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Ammonium cerium(IV) sulphate
Formel: H₁₆CeN₄O₁₆S₄
MW: 596,52 g/mol
MDL Number: MFCD00148851
CAS nummer: 7637-03-8
EINECS: 231-567-4
UN: 3264
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed