(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid ≥99%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
L09464.03EA
2600
SEK
L09464.03
L09464.06
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid ≥99%
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,2 g/mol Kokpunkt: 270…272 °C Densitet: 1,055 Flampunkt: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00063165 CAS nummer: 938-79-4 |