Vill du logga in igen?
(R)-(-)-Hydratropic acid ≥97%
Leverantör: Alfa Aesar
Varning
Purity: 97%
CAS No.: 7782-26-5
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 148°(298°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: 32-34°
Boiling Point: 264-266°
Beilstein Reference: 2207688
Optical Rotation: -73° (c=1.6 in chloroform)
MDL No.: MFCD00063140
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kokpunkt: 257 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 29 - 32 °C
Densitet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
CAS nummer: 7782-26-5
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig i den här enheten
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Förp. VWR art.nr Antal
0,25 g A17639.01
1 g A17639.03
5 g A17639.06
Expandera alla / Komprimera alla
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
SPECIFIKATIONER
Smältpunkt 32-34°
Formula weight 150.18
CAS-nr 7782-26-5
Renhet 97%
Refractive index 1.5230
Flampunkt 148°(298°F)
Kokpunkt 264-266°
Molekylformel C9H10O2
MDL No. MFCD00063140
Optical rotation -73° (c=1.6 in chloroform)
Beilstein reference 2207688
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal