Vill du logga in igen?
(S)-(+)-Hydratropic acid ≥97%
Leverantör: Alfa Aesar
Varning
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kokpunkt: 264-266 °C
Smältpunkt: 30-34 °C
Densitet: 1,100
Flampunkt: 148 °C (298 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00063139
CAS nummer: 7782-24-3
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Förp. VWR art.nr Antal
1 g L08802.03
250 mg L08802.MD
Expandera alla / Komprimera alla
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
SPECIFIKATIONER
Smältpunkt 30-34°
Formula weight 150.18
CAS-nr 7782-24-3
Renhet 97%
Flampunkt 148°(298°F)
Molekylformel C9H10O2
MDL No. MFCD00063139
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
Ett nytt utseende och ett förnyat engagemang
Byggd på de funktioner och resurser du känner igen, optimerad med innovation från Avantor.® Vårt nya varumärke symboliserar flexibilitet och vår förmåga att anpassa oss till kundernas behov.
LÄS MER BÖRJA SHOPPA