2-Bromoethanol ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
A10275.14EA 725 SEK
A10275.14 A10275.0B A10275.30
2-Bromoethanol ≥97%
2-Bromoethanol
Formel: BrH₂CCH₂OH
MW: 124,97 g/mol
Kokpunkt: 149…150 °C
Smältpunkt: –80 °C
Densitet: 1,762
Flampunkt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002827
CAS nummer: 540-51-2
EINECS: 208-748-1
UN: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03826