2-Bromoethanol
Leverantör: EHRENSTORFER GMBH
Fara
EHERC10728500EA 1250 SEK
EHERC10728500
2-Bromoethanol
2-Bromoethanol
Formel: BrH₂CCH₂OH
MW: 124,97 g/mol
Kokpunkt: 149 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –80 °C
Densitet: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 40 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00002827
CAS nummer: 540-51-2
EINECS: 208-748-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03826