3-Bromo-1-propanol
Leverantör: Molekula
Varning
MOLEM26580591EA 0 SEK
MOLEM26580591
3-Bromo-1-propanol
3-Bromo-1-propanol
Formel: BrH₂CCH₂CH₂OH
MW: 138,99 g/mol
Kokpunkt: 145 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 65 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00002942
CAS nummer: 627-18-9
EINECS: 210-986-6