Propylenoxid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: (±)-Metyloxiran(±)-Propylenoxid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07027.1001EA 770 SEK
8.07027.1001 8.07027.0100 8.07027.1000 8.07027.9999
Propylenoxid för syntes, Sigma-Aldrich®
Propylenoxid
Formel: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Kokpunkt: 34,3 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –112 °C
Densitet: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –37 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00005126
CAS nummer: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://se.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/14/2300014.jpg
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 405 g/l (20 °C)
Melting Point -112 °C
Molar Mass 58.07 g/mol
Boiling Point 34.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 585 hPa (20 °C)
Flash Point -37 °C
Refractive Index 1.366 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.9 - 36 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C
Synonyms 1,2-Epoxypropane, Methyloxirane
Hill Formula C3H6O