Dimethyl malonate ≥99.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00899.0500EA
480
SEK
8.00899.9999
8.00899.0500
8.00899.0100
8.00899.9025
8.00899.1000
Dimethyl malonate ≥99.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Dimethyl malonate
Formel:
C₅H₈O₄ MW: 132,12 g/mol Kokpunkt: 181 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –62 °C Densitet: 1,15 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008460 CAS nummer: 108-59-8 EINECS: 203-597-8 Merck Index: 12,06169 |
Specifikation testresultat
Assay (GC, area%) | ≥ 99.0 % (a/a) |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 1.151 - 1.155 |
Identity (IR) | passes test |