Malonsyra
Leverantör: Molekula
Varning
MOLEM13843683EA 0 SEK
MOLEM13843683
Malonsyra
Malonsyra
Formel: C₃H₄O₄
MW: 104,06 g/mol
Kokpunkt: 387 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 136 °C
Densitet: 1,669 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 172 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002707
CAS nummer: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 13,05732