Bärnstenssyra ≥99.0% ACS
Leverantör: Thermo Scientific
|
Fara
|
33272.A3EA
3475
SEK
33272.A3
33272.36
Bärnstenssyra ≥99.0% ACS
Bärnstenssyra
Formel:
HOOCCH₂CH₂COOH MW: 118,09 g/mol Kokpunkt: 235 °C Smältpunkt: 186…188 °C Densitet: 1,56 Flampunkt: 206 °C (402 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002789 CAS nummer: 110-15-6 EINECS: 203-740-4 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 13,08953 |